重要文件
89798
Sigma-Aldrich
反式-4-叔丁氧羰酰胺环己羧酸
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H21NO4
CAS號碼:
分子量::
243.30
Beilstein:
7641071
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9-
InChI 密鑰
KXMRDHPZQHAXML-KYZUINATSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)