文件
88739
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[二(2-呋喃基)膦基]二茂铁基}乙基二(3,5-二甲苯基)膦
≥97%
同義詞:
(2R)-1-[(1R)-1-[双(3,5-二甲基苯基)膦]乙基]-2-(二-2-呋喃基膦基)二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J015-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H36FeO2P2
CAS號碼:
分子量::
618.46
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccco3)c4ccco4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C31H31O2P2.C5H5.Fe/c1-21-15-22(2)18-26(17-21)34(27-19-23(3)16-24(4)20-27)25(5)28-9-6-10-29(28)35(30-11-7-13-32-30)31-12-8-14-33-31;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChI 密鑰
RSLVVMYIUWTJGJ-KHZPMNTOSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3