重要文件
88736
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[双[4-(三氟甲基)苯基]膦]二茂铁基}乙基-二叔丁基膦
≥97%
同義詞:
(2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]乙基]-2-[双[4-(三氟甲基)苯基]膦]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J011-2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H38F6FeP2
CAS號碼:
分子量::
678.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97%
形狀
powder
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H33F6P2.C5H5.Fe/c1-19(37(26(2,3)4)27(5,6)7)24-9-8-10-25(24)36(22-15-11-20(12-16-22)28(30,31)32)23-17-13-21(14-18-23)29(33,34)35;1-2-4-5-3-1;/h8-19H,1-7H3;1-5H;/t19-;;/m1../s1
InChI 密鑰
ZYPSDHCBNMCWCZ-JQDLGSOUSA-N
一般說明
与 Solvias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)