Key Documents
88544
Sigma-Aldrich
硫代-L-瓜氨酸
≥98.0%
同義詞:
(S)-2-氨基-5-(硫脲基)戊酸, N5-氨基硫酮基甲基-L-鸟氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13N3O2S
CAS號碼:
分子量::
191.25
Beilstein:
6844478
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
神经元和内皮亚型一氧化氮合酶的强效选择性抑制剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left