重要文件
88067
Sigma-Aldrich
四苯基邻苯二甲酸酐
≥98.0% (CH)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H20O3
CAS號碼:
分子量::
452.50
Beilstein:
353504
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (CH)
mp
293-297 °C
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)