重要文件
87308
Sigma-Aldrich
四己基六氟磷酸铵
≥97.0% (gravimetric)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)4CH2]4N(PF6)
CAS號碼:
分子量::
499.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.0% (gravimetric)
形狀
powder
雜質
≤0.05% halides (as bromide)
mp
135-138 °C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.F6P/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
KWQQUBRLECVPFD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Robert Biczak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 567-573 (2017-02-16)
This study investigated the effects of four structurally different quaternary ammonium salts (QASs), i.e., tetrabutylammonium tetrafluoroborate [TBA][BF