重要文件
86987
Sigma-Aldrich
3-(叔丁氧基)丙酸
≥98.0% (T)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H14O3
CAS號碼:
分子量::
146.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (T)
形狀
liquid
密度
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-5-4-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
KXZYUJNAHMNZBA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)