重要文件
860468
Sigma-Aldrich
2'-硝苯基-2-乙酰氨-2-脱氧-D-吡喃葡萄糖苷
≥99%
同義詞:
2-硝基苯-N-乙酰氨基-α-D-氨基葡糖苷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18N2O8
CAS號碼:
分子量::
342.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99%
光學活性
[α]22/D +217.1°, c = 0.47 in H2O
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+]([O-])=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now