重要文件
860395
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(-)-硝酸麻黄碱
99%
同義詞:
(1R,2S)-(-)-α-(1-甲基氨乙基)苄醇硝酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
CAS號碼:
分子量::
228.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
光學活性
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
mp
126-128 °C (lit.)
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)