重要文件
85971
Sigma-Aldrich
二吡咯烷基(N-琥珀酰亚氨氧基)碳鎓六氟磷酸盐
≥98.0% (CHN)
同義詞:
N,N,N′,N′-双(四亚甲基)-O-(N-琥珀酰亚胺)六氟磷酸脲, O-(N-琥珀酰亚胺)-N,N,N′,N′-二吡咯基脲六氟磷酸酯, HSPyU
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H20F6N3O3P
CAS號碼:
分子量::
411.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (CHN)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
143-153 °C
溶解度
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于肽偶联反应的性能出色、不吸湿的新型试剂,反应中不会产生细胞毒性产物
Reactant for synthesis of caspase sensitive gold nanoparticles
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Homan Kang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(6), e1905899-e1905899 (2019-12-20)
Advances in molecular imaging modalities have accelerated the diagnosis and treatment of human diseases. However, tumors less than 1 cm in size still remain difficult to localize by conventional means because of the difficulty in specific targeting/delivery to the tumor