重要文件
859362
Sigma-Aldrich
L-组氨醇 二盐酸盐
99%
同義詞:
β-氨基咪唑-4-丙醇 二盐酸盐, (S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙醇 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11N3O · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
214.09
Beilstein:
3914853
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
光學活性
[α]19/D −2.2°, c = 2 in H2O
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI 密鑰
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
组胺的前体;合成蛋白质的可逆抑制剂。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)