重要文件
81080
Sigma-Aldrich
氯铂酸 水合物
~38% Pt basis
同義詞:
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) 水合物, 六氯铂(IV)酸 水合物, 氯化铂 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2PtCl6 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
409.81 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
濃度
~38% Pt
mp
60 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于催化:
  • 氢硅烷还原甲酰胺
  • 硅氧烷硅氢加成反应
  • 脱氢偶联缩聚反应
  • 三氯硅烷水解
儲存和穩定性
1. 吸湿性材料,始终在充满干燥惰性气体的手套袋或手套箱中操作
2. 建议一次性使用,防止水分吸收和降解。必要时,一旦打开,重新包装并在干燥的惰性气体下密封。
3. 小心存放。避光。始终储存在密封良好的容器中,处于干燥的惰性环境中。建议在含有干燥剂的二级干燥器中储存容器,并置于干燥的惰性环境中。
在干燥氮气下包装
其他說明
用于烯烃的氢化硅烷化反应的催化剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
de Vekki, D. A.; et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75, 1757-1757 (2005)
J.L. Speier
Adv. Organomet. Chem., 17, 407-407 (1979)
Lewis, L. N.; Sy, K. G. et al.
Organometallics, 10, 3750-3750 (1991)
Alan R Bassindale et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (12), 1382-1383 (2003-07-05)
Hexasilsesquioxane cages (T6) have been prepared from a range of alkyl and aryl trichlorosilanes using a "non aqueous" hydrolysis with dimethyl sulfoxide.
Toal, S. J.; et al.
Organometallics, 24, 3081-3081 (2005)