文件
809063
Sigma-Aldrich
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NaO3S
分子量::
194.18
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder or crystals
品質等級
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O=S(O[Na])COC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c8-11(9)6-10-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KITYKPJDXMLWTO-UHFFFAOYSA-M
一般說明
Sodium 1-Phenoxy-methanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a phenoxy moiety.
應用
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
法律資訊
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
在資源和時間有限的情況下,針對化學產業的需求,快速開發出多樣化的 (雜) 芳香族支架,確保效率。