文件
808555
Sigma-Aldrich
N-Butyl phosphate, mixture of mono-N-Butyl and di-N-Butyl phosphate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 230 °F
密度
1.123 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI 密鑰
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3