形狀
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
工作函數
-4.1--4.5 eV
粒徑
8-16 nm
黏度
8-14 cP
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨可用作印刷电子产品中的电子传输层用于槽染料或喷墨印刷。掺铝的氧化锌纳米颗粒油墨普遍适用于正常和倒置结构,其性能与蒸发的钙相当。
準備報告
- 存储: 在室温下避光保存。
- 在使用前:摇匀,用超声喇叭进行超声并(可选)通过 0.45μm PTFE 过滤器过滤。
- 后处理:在>100°C下对沉积的掺铝ZnO薄膜进行退火。
法律資訊
Avantama Ltd.产品。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
73.4 °F
閃點(°C)
23 °C
文章
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.