文件
805637
Sigma-Aldrich
XPhos-Pd-G2 GT capsule
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H59ClNPPd
分子量::
786.80
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
capsule
特點
generation 2
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)C(C=C1C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=CC=CC=C2C(C3CCCCC3)C4CCCCC4.NC5=C(C6=C([Pd]Cl)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C34H50.C12H10N.ClH.Pd/c1-23(2)28-21-31(24(3)4)34(32(22-28)25(5)6)30-20-14-13-19-29(30)33(26-15-9-7-10-16-26)27-17-11-8-12-18-27;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h13-14,19-27,33H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
ZKKCVBQNSHPVBL-UHFFFAOYSA-M
應用
Convenient dosable form of XPhos-Pd-G2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
The advent of the Buchwald portfolio of ligands and complexes for cross-coupling reactions in the past decade has greatly advanced the ease of performing this transformation.