重要文件
805572
Sigma-Aldrich
4-methyl-N-(2-phenylethynyl)-N-(phenylmethyl)-benzenesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H19NO2S
CAS號碼:
分子量::
361.46
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
官能基
phenyl
sulfonamide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=S(N(CC1=CC=CC=C1)C#CC2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
InChI
1S/C22H19NO2S/c1-19-12-14-22(15-13-19)26(24,25)23(18-21-10-6-3-7-11-21)17-16-20-8-4-2-5-9-20/h2-15H,18H2,1H3
InChI 密鑰
GVJPCYQNQCNEAO-UHFFFAOYSA-N
應用
Nitrogen-substituted alkynes are strongly polarized alkynes and highly reactive building blocks which have been used for the design of a wide number of transformations. Precursor of highly reactive keteniminium ions and useful reagent for asymmetric synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Evano group focuses on natural product synthesis, copper catalysis, and hetero-substituted alkynes, emphasizing ynamides' synthetic potential and reactivity.