折射率
n20/D 1.472
轉變溫度
flash point 165 °F
密度
0.936 g/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.0 °F
閃點(°C)
73.88 °C