重要文件
804606
Sigma-Aldrich
Potassium 5-bromo-2-isonicotinoyltrifluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3BBrF3KNO
CAS號碼:
分子量::
291.90
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
官能基
bromo
SMILES 字串
O=C(B(F)F)C1=CC=C(Br)C=N1.[F-].[K+]
InChI
1S/C6H3BBrF2NO.FH.K/c8-4-1-2-5(11-3-4)6(12)7(9)10;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
CABYIEFDRQBXJN-UHFFFAOYSA-M
應用
Potassium acyltrifluroborates (KATs) are bench, air and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.