重要文件
803073
Sigma-Aldrich
二氧化硅纳米球
50 nm avg. part. size (TEM), 10 % (w/v) in ethanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
SiO2
分子量::
60.08
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
nanospheres
濃度
10 % (w/v) in ethanol
樣品平均尺寸
50 nm (TEM)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
传统上,二氧化硅(SiO2)纳米颗粒应用于药品、化妆品、打印机墨粉、清漆和食品等添加剂。近年来,其应用已扩展到生物医学和生物技术领域,如生物传感器、生物标志物、DNA和药物载体等。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
61.9 °F
閃點(°C)
16.6 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shinya Kano et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(14) (2020-07-16)
Fast-response humidity sensors using nanomaterials are attractive and have been intensively studied. Among the various nanomaterials, nonporous inorganic nanoparticles are suitable for use in humidity sensitive films for sensors. Here, we focus on a nonporous inorganic nanoparticle film and investigate