重要文件
802840
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl)-d34 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16D34HO4P
分子量::
356.63
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+34
SMILES 字串
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D
InChI 密鑰
SEGLCEQVOFDUPX-RFETUZSTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
266.0 °F
閃點(°C)
130 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)