重要文件
802093
Sigma-Aldrich
聚(均苯四甲酸二酐-co-4,4′二氨基二苯醚),酰胺酸 溶液
viscosity 5-7 poise , electronic grade, 13 wt% in (80% NMP/20% Xylene)
同義詞:
聚酰胺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
electronic grade
描述
13% ± 5 wt.% in (80% N-Methyl-2-Pyrrolidone, 20% Xylene)
purified by sub-micron filtration (0.2 μm medium)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.502
黏度
5-7 poise(25 °C, Brookfield) (12rpm)(lit.)
5-7 poise
密度
1.068 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
131.0 °F
閃點(°C)
55 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)