Key Documents
797782
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-d7
98 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6D4COCD3
分子量::
206.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])C(Br)=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
WYECURVXVYPVAT-AAYPNNLASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)