重要文件
797448
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-8-hydroxy-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO4
CAS號碼:
分子量::
229.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-15-11/h8,13H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
AUOIOKGLSQZUQZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
相關內容
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.