重要文件
79422
Sigma-Aldrich
磷腈配体 P4-叔辛基 溶液
1.00 M±0.05 M in hexane
同義詞:
1-叔辛基-4,4,4-三(二甲氨基)-2,2-二[三(二甲氨基)正膦亚基氨基]-2Λ5,4Λ5-连二(磷氮基化合物)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H71N13P4
CAS號碼:
分子量::
689.82
Beilstein:
6641377
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
1.00 M±0.05 M in hexane
SMILES 字串
CN(C)P(=NP(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H71N13P4/c1-25(2,3)24-26(4,5)27-40(28-41(31(6)7,32(8)9)33(10)11,29-42(34(12)13,35(14)15)36(16)17)30-43(37(18)19,38(20)21)39(22)23/h24H2,1-23H3
InChI 密鑰
HGZNCRLCTDLORC-UHFFFAOYSA-N
其他說明
具有位阻的含中性氮的强碱。其碱性约为 DBU [pKa (DMSO) 29.43] 的 1017
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R. Schwesinger et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 1212-1212 (1987)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)