重要文件
793272
Sigma-Aldrich
D-α-羟基戊二酸-13C5 二钠盐
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
同義詞:
2-羟基戊二酸-13C5, (R)-2-羟基戊二酸-13C5 二钠盐, (R)-2-羟基戊二酸二钠-13C5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C5H6Na2O5
CAS號碼:
分子量::
197.04
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥94% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI 密鑰
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)