文件
78324
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-氮杂环丁烷-2-羧酸
≥98.0% (TLC)
同義詞:
1-Boc-(S)-氮杂环丁烷-2-羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15NO4
CAS號碼:
分子量::
201.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D -120.0±2.0°, c = 1 in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
JWJVSDZKYYXDDN-LURJTMIESA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3