重要文件
78060
Sigma-Aldrich
L-苯丙氨酸苄酯 盐酸盐
≥99.0% (AT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
CAS號碼:
分子量::
291.77
Beilstein:
3919200
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
InChI 密鑰
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)