重要文件
779741
Sigma-Aldrich
甲基2-叠氮苯甲酸酯 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7N3O2
CAS號碼:
分子量::
177.16
Beilstein:
475220
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
雜質
≤2.0% water
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-2-3-5-7(6)10-11-9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
LGHLODHMWICPLN-UHFFFAOYSA-N
應用
Review[1]
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-27.4 °F
閃點(°C)
-33 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide