重要文件
779687
Sigma-Aldrich
3,3-双(甲硫基)-2-氰基丙烯酸乙酯
≥98.0% (GC)
同義詞:
Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)-2-propenoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11NO2S2
CAS號碼:
分子量::
217.31
Beilstein:
1778721
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
成份
sulfur content, 28.9-30.1%
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(C#N)=C(\SC)SC
InChI
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6(5-9)8(12-2)13-3/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
POABRARINOCORV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)