重要文件
779407
Sigma-Aldrich
4-戊炔-1-胺
≥92.0%
同義詞:
1-氨基-4-戊炔, 4-戊炔胺, 5-氨基-1-戊炔
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCH2CH2C≡CH
CAS號碼:
分子量::
83.13
Beilstein:
2232239
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥92.0%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
密度
0.859 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
InChI 密鑰
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 - 59.0 °F
閃點(°C)
10 - 15 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents