重要文件
778184
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H915NO5
分子量::
176.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
應用
peptide synthesis
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
InChI 密鑰
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)