重要文件
775622
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
97%
同義詞:
5-Bromo-2-chloro-4-picoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5BrClN
CAS號碼:
分子量::
206.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
29-31 °C
密度
1.624 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1cc(I)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
ISESOOISZHSENQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)