重要文件
775371
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidin-2-ylidene][(5-(2-ethoxy-2-oxoethanamido))-(2-isopropoxy)benzylidene]ruthenium(II)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H55Cl2N3O4Ru
CAS號碼:
分子量::
825.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
229-234 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)OC1=C(C=C(NC(C(OCC)=O)=O)C=C1)C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)CCN2C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C14H17NO4.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-5-18-14(17)13(16)15-11-6-7-12(10(4)8-11)19-9(2)3;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;4,6-9H,5H2,1-3H3,(H,15,16);2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
QCKBDRYJPQMURB-UHFFFAOYSA-L
法律資訊
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purpose only.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)