重要文件
775363
Supelco
甲醇-13C 溶液
NMR reference standard, 99 atom % 13C, 0.1% in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, gadolinium(III) chloride 0.3 mg/mL, Acetonitrile-15N 0.1 % (98 atom % 15N), NMR tube size 5 mm × 8 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
NMR reference standard
同位素純度
99 atom % 13C
成份
Acetonitrile-15N, 0.1% (98 atom % 15N)
gadolinium(III) chloride, 0.3 mg/mL
water, 1%
濃度
0.1% in D2O (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
形式
single component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
Auto test
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)