重要文件
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
同義詞:
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
255.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)