重要文件
773565
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)propionaldehyde
同義詞:
3-(tert-Butyl-dimethylsilanyloxy)propionaldehyde, 3-tert-Butyldimethylsiloxy)propanal, 3-tert-Butyldimethylsilyloxypropanal, 3-TBDMSO-propionaldehyde, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanal, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]propionaldehyde;, 3-[Dimethyl(1,1-dimethylethyl)siloxy]propanal, 3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]propanal
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H20O2Si
CAS號碼:
分子量::
188.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.431
密度
0.892 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(CCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)=O
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h7H,6,8H2,1-5H3
InChI 密鑰
WGWCJTNWUFFGFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
184.0 °F
閃點(°C)
84.44 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)