重要文件
772682
Sigma-Aldrich
3-氯-6-(三氟甲基)哒嗪
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H2ClF3N2
CAS號碼:
分子量::
182.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
55-59 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI 密鑰
AZNKQIFEMQHORS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)