重要文件
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
同義詞:
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H38O19
CAS號碼:
分子量::
678.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
75-78 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)