771759
同義詞:
2-甲基吡啶硼烷复合物
1 of 10
Sigma-Aldrich
654213
316393
三乙酰氧基硼氢化钠
156159
氰基硼氢化钠
A89804
2-氨基苯甲酰胺
230707
正丁基锂 溶液
179752
硼烷吡啶络合物
178985
硼烷三甲胺络合物
473294
双(频哪醇合)二硼
216666
四(三苯基膦)钯(0)
471224
二异丙胺
liquid
reagent type: reductant
0.5 M in dichloromethane
44-46 °C (lit.)
1.297 g/mL at 25 °C
2-8°C
[BH3-][n+]1ccccc1C
1S/C6H10BN/c1-6-4-2-3-5-8(6)7/h2-5H,1,7H3
JWXUMNOOAYRPKH-UHFFFAOYSA-N
Danger
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Central nervous system
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
176192
硼烷四氢呋喃络合物 溶液
655856
4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二杂氧戊硼烷
Supelco
70221
甲酸铵
A6283
乙酸