重要文件
771600
Sigma-Aldrich
二丁氧基锆(IV-2,4-戊二酸酯) 溶液
25 wt. % (in 1-butanol/toluene), 99.9% trace metals basis
同義詞:
Bis(acetylacetonato)dibutoxyzirconium, Dibutoxybis(acetylacetonato)zirconium, Dibutoxyzirconium bis(acetylacetonate), Zirconium bis(n-butoxy) bis(acetoacetonate), Zirconium di-n-butoxide(bis-2,4-pentanedionate), Zirconium, dibutoxybis(2,4-pentanedionato), Zirconiumdibutoxide bis(2,4-pentanedionate), Zirconiumdibutoxybisacetylacetonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H32O6Zr
分子量::
435.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: zirconium
濃度
25 wt. % (in 1-butanol/toluene)
折射率
n20/D 1.487
密度
0.928 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCO[Zr](OCCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9O.Zr/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-2-3-4-5;/h2*3,6H,1-2H3;2*2-4H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3-;;;
InChI 密鑰
VKWRHWOICYRNLR-VGKOASNMSA-L
應用
Zirconium di-n-butoxide(bis-2; 4-pentanedionate) is a metal organic precursor of zirconium suitable for the preparation of nanoparticles; coatings and thin films containing ZrO2.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F
閃點(°C)
8 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The precise synthesis and growth of core-shell nanoparticles within a self-assembled spherical template.
Kosuke Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(21), 4858-4861 (2011-03-05)
文章
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.