重要文件
769118
Sigma-Aldrich
99.99%, Messer® CANGas
同義詞:
Xenon gas
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Xe
CAS號碼:
分子量::
131.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Filling mass: 71g
Filling volume: 12L
品質等級
化驗
99.99%
形狀
gas
SMILES 字串
[Xe]
InChI
1S/Xe
InChI 密鑰
FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Xenon is a colourless and odourless rare gas that is heavier than air. Applications include use as a filling gas for lamps (halogen lamps, gas discharge lamps) and anesthetic gas in medicine. Xenon is also a component of excimer laser gas mixtures and panning gas for plasma display panels (PDP). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推薦產品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律資訊
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
校準器
產品號碼
描述
訂價
附屬品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)