重要文件
768278
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CDHCD2OH
分子量::
66.13
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
InChI 密鑰
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
相關類別
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
59.0 °F - closed cup
閃點(°C)
15 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)