重要文件
766526
Sigma-Aldrich
3-烯丙氧基-1-Boc-氮杂环丁烷
同義詞:
3-Allyloxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-allyloxyazetidine-1-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H19NO3
CAS號碼:
分子量::
213.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.455
bp
220-245 °C
密度
0.996 g/mL at 25 °C
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)OCC=C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-5-6-14-9-7-12(8-9)10(13)15-11(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
InChI 密鑰
PZYUTLNRBHWRIR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)