重要文件
764469
Sigma-Aldrich
2-氯-5-硝基-3-氰基吡啶
97%
同義詞:
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2ClN3O2
CAS號碼:
分子量::
183.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
121-126 °C
官能基
chloro
nitrile
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
InChI 密鑰
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)