文件
763128
Sigma-Aldrich
(2-Di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
同義詞:
Me4-tert-butyl XPhos-AuNTf2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H53AuF6NO4PS2
CAS號碼:
分子量::
957.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
63-64 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2c(C)c(C)c(C)c(C)c2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H53P.C2F6NO4S2.Au/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h17-21H,1-16H3;;/q;-1;+1
InChI 密鑰
JVLQSHAZLVZOAR-UHFFFAOYSA-N
應用
Bulky gold pi-acid catalyst used in oxidative cyclization reactions.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3