重要文件
762733
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H9NO2S
CAS號碼:
分子量::
171.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
40-45 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)6-5(8)3-4-11-6/h3-4H,2,8H2,1H3
InChI 密鑰
VSRVNHPIXCUMIA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)