重要文件
762636
Sigma-Aldrich
2-乙炔基-1,3,5-三甲苯
96%
同義詞:
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H12
CAS號碼:
分子量::
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.547
bp
210-215 °C
密度
0.921 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
InChI 密鑰
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.0 °F
閃點(°C)
83.88 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)