重要文件
762296
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-6,7-二氢-5H-环戊[d]嘧啶
95%
同義詞:
2,4-Dichloro-5,6-trimethylenepyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6Cl2N2
CAS號碼:
分子量::
189.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
71-79 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1nc(Cl)c2CCCc2n1
InChI
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-4-2-1-3-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
InChI 密鑰
GDHHAOFBLGZCMI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)