文件
760811
Sigma-Aldrich
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H40NO2PSi2
CAS號碼:
分子量::
365.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4517
bp
286.2-296.6 °C
密度
0.8887 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
InChI 密鑰
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Catalexis 平台透過數位方式優化催化劑的選擇,以找出最有效的膦配位體來進行交叉耦合反應,從而增強催化作用。
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.